Learn More
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11384197
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11384197
5 cm
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
Codice prodotto. 11384197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036681.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 5.7g/cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifications
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray rod
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Forma Rod
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY22K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numero di lottoZ27H008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numero di lottoZ27H007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numero di lottoZ27H009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numero di lottoD16W028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >