Learn More
Titanium rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11351529
Titanium rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351529
4 x 25 cm
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Codice prodotto. 11351529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014001.CZ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 1.45g/cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray rod
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Quantità 4 x 25 cm
Odore Odorless
Forma Rod
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM13J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numero di lottoE25R014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numero di lottoD03R040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numero di lottoE19U030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numero di lottoK22Q051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Titolo del prodotto
Titanium rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >