Learn More
Titanium wire, 0.75mm (0.03in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376537
Titanium wire, 0.75mm (0.03in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376537
25 cm
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Codice prodotto. 11376537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000361.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium wire
Nota nome 0.75mm (0.03 in.) dia., Temper: as drawn
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 cm
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Peso ≈1.99g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS01I020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2022 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Numero di lottoG26W046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Numero di lottoH27L30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Numero di lottoS08D027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Numero di lottoM30F044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Titolo del prodotto
Titanium wire, 0.75mm (0.03in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >