Learn More
Titanium wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11385848
Titanium wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11385848
500 cm
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
500 cm
Codice prodotto. 11385848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010388.CC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 3.54g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Nota nome Annealed
Aspetto Silver Gray wire
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Quantità 500 cm
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU29F038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numero di lottoM04H044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numero di lottoJ20P29 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2023 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numero di lottoY15H080 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Numero di lottoC20L23 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Titolo del prodotto
Titanium wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >