Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper Pipet Tips
Hydrophobic tips with very low coefficient of friction
Marca: MP Biomedicals™ 0977944H2
187.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21895" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifically for the Titertek™/Labsystems 8-channel Multistepper pipette
- Made from virgin polypropylene material
- Comes with robot-compatible (large-micron) hydrophobic filters to eliminate instrument contamination
- 96 tips per rack
- Volume: 1500μL
Specifica
1500 μL | |
Natural | |
Polypropylene |
Sterile | |
Rack |