Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper Pipet Tips
Hydrophobic tips with very low coefficient of friction
148.00€ - 198.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1500 μL |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11489615
|
MP Biomedicals™
0977943C2 |
Non-sterile | Bulk |
148.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11409625
|
MP Biomedicals™
0977944H2 |
Sterile | Rack |
198.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifically for the Titertek™/Labsystems 8-channel Multistepper pipette
- Made from virgin polypropylene material
- Comes with robot-compatible (large-micron) hydrophobic filters to eliminate instrument contamination
- 96 tips per rack
- Volume: 1500μL
Specifica
1500 μL | |
Natural | |
Polypropylene |