Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 with Magnetic Stirrer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 with Magnetic Stirrer is ideal starting device for potentiometric titration with potential for expansion and automation.
6490.00€ - 8570.00€
Specifica
Tipo di display Color online graphic
Materiale Polypropylene
Modello TitroLine™ 7000
Precisione 0.05 to 0.07%
Intervallo (pH) -3 to 18
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
13456979
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220160
50 mL exchangeable unit WA 50, with brown glass bottle for titrant, GL 45 and S 40-bottle adapter, tubes, drip tube and titration tip
6495.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15534923
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220960
Stand rod and titration clamp Z 305, power supply 100-240 V, software TitriSoft 3.3 (TZ 3071)
8570.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13456768
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220140
10 mL exchangeable unit WA 10, with brown glass bottle for titrant, GL 45 and S 40-bottle adapter, tubes, drip tube and titration tip
6490.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • pH/mV-input with 24 bit transducer Electrode socket according to DIN 19 262 or additional with BNC socket insert RFID receiver for SI Analytics ID electrodes
  • With magnetic stirrer TM 235
  • Valve: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilicate glass 3.3
  • Hoses: FEP, blue
  • High resolution pH/mV-electrode and temperature inputs for pH, ISE, redox (ORP) or photometric titrations
  • Polarizable electrode input for set endpoint titrations (Dead-stop)
  • Linear (fixed incement) and dynamic equivalence point titration mode
  • Titrationen to pH/ mV and μA-Endpoint
  • Manual titration mode and routine dosing tasks are also available
Specifica
Specifica
Color online graphic
TitroLine™ 7000
-3 to 18
Polypropylene
0.05 to 0.07%
10°C to 40°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 with Magnetic Stirrer