Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetric Titrators
Easy and precise, with standard methods for different applications. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetric Titrator offers more performance and is the volumetric generalist for a wide range of use.
6920.00€ - 6925.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 8655
Tipo Volumetric KF-Titrator
Da utilizzare con (apparecchiatura) KF volumetry, dead-stop-titrations (SO2,bromine number).
Materiale Polypropylene
Intervallo temperatura ambiente (sistema metrico) 10°C to 40°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15157982
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220810
Interchangeable Module WA 05 TL 7500 KF 05
6925.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13486768
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220820
Interchangeable Module WA 10 TL 7500 KF 10
6920.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13487418
Vedere i documenti
SI Analytics™
285220830
Interchangeable Module WA 20 TL 7500 KF 20
6925.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fast, easy and precise
  • With standard methods for different applications (titer determination, blank value…)
  • High visible full color display, that can be easily viewed from a distance and extreme angles
  • Storage of results via USB port (PDF and CSV -format)
  • With intelligent interchangeable modules (only TitroLine™ 7500 KF)
  • Applications for the TitroLine 7500™ KF: KF volumetry, dead-stop-titrations (SO2, bromine number)
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 8655
KF volumetry, dead-stop-titrations (SO2,bromine number).
10°C to 40°C
15.3 cm
100 to 240v
Volumetric KF-Titrator
Polypropylene
45 cm
29.6 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetric Titrators