Learn More
Tocris Bioscience™ TM2 TEAD inhibitor
Potent and reversible inhibitor of TEAD mediated Hippo/Yap signalling
188.00€ - 707.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1008768-41-9 |
Bersaglio | YAP1 |
Formula molecolare | C26H33N3O3 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18706075
|
Tocris Bioscience™
7917/10 |
10 mg |
188.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18705925
|
Tocris Bioscience™
7917/50 |
50 mg |
707.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TM2 TEAD inhibitor is a potent and reversible TEA domain transcription factor inhibitor (IC50 = 38 nM and 156 nM for TEAD4 auto-palmitoylation and TEAD2 palmitoylation, respectively). It inhibits TEAD-YAP association and transcriptional activity. TM2 TEAD inhibitor exhibits strong antiproliferation effects as a single agent or in combination with a MEK inhibitor in YAP-dependent cancer cells. Also inhibits YAP-dependent liver organoid growth ex vivo.Specifica
4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide | |
YAP1 | |
0.98 |
1008768-41-9 | |
C26H33N3O3 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C
Titolo del prodotto
Tocris Bioscience™ TM2 TEAD inhibitor