Learn More
Toluene, 99.85%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10114730
Toluene, 99.85%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10114730
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10114730
Marca: Thermo Scientific Acros 268370025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 340nm, 0.03 max. at 330nm, 0.05 max. at 310nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.5 max. at 290nm, cut off at 286nm
Acidità 0.0015 meq/g max.
Densità 0.8660g/mL
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.85%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0002% max.
Formula lineare C6H5CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Beilstein 05, 280
Acqua 0.03% max.
Indice di Merck 15, 9688
Peso formulazione 92.14
Percent Purity ≥99.8%
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2533994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numero di lotto2404618 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numero di lotto2401187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numero di lotto2411693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
Numero di lotto2416687 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number268370025,268370010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
Toluene, 99.85%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals >