Learn More
Toluene, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
Toluene, 99+%, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 111°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Plastic Container |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 29mbar at 20°C |
Viscosità | 0.6 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 92.14g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527234 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | T/2200/PB17,T/2200/21,T/2200/FP21,T/2200/25,T/2200/27,T/2200/17,T/2200/08,T/2200/21S |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Toluene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
Toluene, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >