Learn More
Toluene, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10712991
Toluene, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10712991
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Codice prodotto. 10712991
Marca: Thermo Scientific Acros 177160025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4968
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Gravità specifica 0.866
Formula lineare C6H5CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 280
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 9688
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Peso formulazione 92.14
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2533994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numero di lotto2411693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numero di lotto2421395 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numero di lotto2401187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
Numero di lotto2404618 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177160025,177160010,177160100,177160050,177160250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Toluene, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >