Learn More
Toluene, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11333106
Toluene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333106
2500 mL
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
2500 mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11333106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10967.0F
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Toluene is used as solvent for paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, leather tanners and disinfectants. It is an important raw material to synthesize pharmaceuticals, paints, resins, dyes, toluene diisocyanate and explosives like trinitrotoluene. It is used as a standard material for chromatography and an analytical reagent. It plays an important role in the manufacture of benzene, xylene, phenol, poly urethane polymers, cosmetics and jet fuel blends. It is used as a fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicazioni
Il toluene viene utilizzato come solvente e diluente per vernici, sigillanti al silicone, molti reagenti chimici, gomma, inchiostro da stampa, adesivi (colle), lacche, concia e disinfezione di pellame. È una materia prima importante per sintetizzare prodotti farmaceutici, vernici, resine, coloranti, diisocianato di toluene ed esplosivi come il trinitrotoluene. Viene utilizzato come materiale standard per la cromatografia ed è un reagente analitico. Svolge un ruolo importante nella produzione di benzene, xilene, fenolo, polimeri poliuretanici, cosmetici e miscele di carburanti per aerei. Viene utilizzato come additivo per combustibile per aumentare il numero di ottani e come liquido di raffreddamento per le buone capacità di trasferimento del calore nelle trappole a freddo per sodio utilizzate nei circuiti dei sistemi di reattori nucleari.
Solubilità
Miscibile con etanolo, benzene, etere dietilico, acetone, cloroformio, acido acetico glaciale e disolfuro di carbonio. Immiscibile con acqua.
Note
Incompatibile con agenti ossidanti forti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione ∼-93°C
Densità 0.867
Punti di ebollizione 111°C
Quantità 2500 mL
Punto d'infiammabilità 4°C (40°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.4967
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Indice di Merck 14,9529
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Peso formulazione 92.14
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Toluene
Titolo del prodotto
Toluene, 99%, Thermo Scientific Chemicals >