Learn More
Toluene, anhydrous, 99.8%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Toluene is added to gasoline, used to produce benzene, and used as a solvent. It is used in aviation and automotive fuels, as a solvent, and to make other chemicals. Toluene has also been used as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under Argon
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Toluene |
Punto di fusione | -93°C |
Nota nome | Anhydrous, over molecular sieves |
Colore | Colorless |
Densità | 0.867 g/mL |
Punti di ebollizione | 111°C |
Quantità | 100 mL |
Punto d'infiammabilità | 4°C (40°F) |
Odore | Petroleum-like |
Imballaggio | ChemSeal™ Bottle |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L737 | Certificato di analisi | 19/03/2025 | 047136.K2,047136.AE |
M30L723 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | 047136.K2,047136.AE |
W30K939 | Certificato di analisi | 22/10/2024 | 047136.K2,047136.AE |
J20W787 | Certificato di analisi | 04/10/2023 | 047136.K2,047136.AE |
Q30J740 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | 047136.AE |
Sicurezza e movimentazione
- Toluene, anhydrous, over molecular sieves
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene