Learn More
Toluene, Technical, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10338443
Toluene, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10338443
1 L, Plastic-coated Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10338443
Marca: Fisher Chemical T/2150/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 111°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 29mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Peso formulazione 92.14g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberT/2150/17,T/2150/PB15,T/2150/27,T/2150/PB17,T/2150/25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
Toluene, Technical, Fisher Chemical™ >