Learn More
SCA Hygiene Products™ Carta per pulizia per applicazioni gravose Tork™
Marca: SCA Hygiene Products™ 130070
Specifica
Salviette di carta per impieghi gravosi | |
37 cm | |
Omologato per il contatto con alimenti | |
340 m x 36.9 cm | |
Multifunzione - consente di eseguire la maggior parte delle attività di pulizia, buon assorbimento di olio e acqua, resistente da bagnato |
340 m | |
Carta | |
Blu | |
Rotolo | |
a 2 strati |
Titolo del prodotto
SCA Hygiene Products™ Carta per pulizia per applicazioni gravose Tork™ > Thickness: 2-ply; Blue; Dimensions (LxW): 340m x 36.9cm