Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Series Blue Disposable Nitrile Gloves
Disposable 100% Nitrile glove. Ansell TouchNTuff™ 93-263 Series Blue Disposable Nitrile Gloves have textured finish, light and resistant.
28.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura esterna | Fully Textured |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15614756
|
Ansell™
93263110 |
10.5/11 |
28.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15624756
|
Ansell™
93263070 |
6.5/7 |
28.75€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15634756
|
Ansell™
93263080 |
7.5/8 |
28.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15644756
|
Ansell™
93263090 |
8.5/9 |
28.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15654756
|
Ansell™
93263100 |
9.5/10 |
28.75€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Single use gloves
- Nitrile formulation for low hand fatigue
- Easy donning
- Textured finish, light and resistant
- Good resistance to puncture
- Flexible and comfortable offering excellent dexterity
- Beaded cuff for an easy donning and offering good tear resistance
- Ambidextrous
Applications:
- Chemical handling
- Glass manufacturing
- Handling of cytostatics
- Intricate parts handling
- Laboratory analysis
- Light assembly of oil-coated pieces
- Light assembly tasks
- Paint and spray shops
- Pharmaceuticals
- Printing industry
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 | |
Fully Textured | |
Powder Free | |
0.17 mm | |
50 gloves per polybag, 10 polybags per shipper carton | |
355 mm |
Blu | |
Nitrile | |
Nitrile Gloves | |
Beaded/Rolled | |
93-263 |