Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Series Blue Disposable Nitrile Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Descrizione
- Single use gloves
- Nitrile formulation for low hand fatigue
- Easy donning
- Textured finish, light and resistant
- Good resistance to puncture
- Flexible and comfortable offering excellent dexterity
- Beaded cuff for an easy donning and offering good tear resistance
- Ambidextrous
Applications:
- Chemical handling
- Glass manufacturing
- Handling of cytostatics
- Intricate parts handling
- Laboratory analysis
- Light assembly of oil-coated pieces
- Light assembly tasks
- Paint and spray shops
- Pharmaceuticals
- Printing industry
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 |
Colore | Blu |
Finitura esterna | Fully Textured |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Nitrile Gloves |
Size | 7.5/8 |
Spessore (sistema metrico) | 0.17 mm |
Stile polso guanto | Con bordino/arrotolato |
Tipo di imballaggio | 50 gloves per polybag, 10 polybags per shipper carton |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 8
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263 Series Blue Disposable Nitrile Gloves >