Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile verde TouchNTuff™ serie 93-300
Conformi con ASTM D 3577, tipo II. I guanti Ansell™ TouchNTuff™ in nitrile verde serie 93-300 sono ideali per l'uso durante la produzione di componenti elettronici e semiconduttori e nei test di laboratorio.
Marca:  Ansell™ 93-300_9.5-10
Codice prodotto. 15201588
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
  • Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
  • Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
  • Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Yes
9.5
0.12 mm
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc.
Splash and high puncture resistance
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Nitrile
Gloves
93-300
Textured fingertips
100 Pairs
93-300