Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile verde TouchNTuff™ serie 93-300
Conformi con ASTM D 3577, tipo II. I guanti Ansell™ TouchNTuff™ in nitrile verde serie 93-300 sono ideali per l'uso durante la produzione di componenti elettronici e semiconduttori e nei test di laboratorio.
32.06€ - 577.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II |
Materiale polso | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Latex Free | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15271578
|
Ansell™
93-300_6.5-7 |
6.5 | N/A | ||||||
15294698
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
10 | N/A | ||||||
15281578
|
Ansell™
93-300_7.5-8 |
7.5 | N/A | ||||||
15254698
|
Ansell™
93300080 |
Medium |
577.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15284698
|
Ansell™
93300100 |
X-Large |
577.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291578
|
Ansell™
93-300_8.5-9 |
8.5 | N/A | ||||||
15201588
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
9.5 | N/A | ||||||
15274698
|
Ansell™
93300090 |
Large |
577.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15366195
|
Ansell™
93300070 |
Small |
577.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Massima protezione per un’ampia varietà di agenti chimici rispetto a qualsiasi altro guanto in nitrile monouso
- Elevato livello di comfort e protezione dell’avambraccio (polsino più lungo)
- Prodotti in nitrile, con resistenza alla perforazione tre volte superiore rispetto ai guanti in lattice tradizionali
- Realizzati senza proteine di lattice di gomma naturale, i guanti possono essere indossati con sicurezza anche da chi è più sensibile al lattice (Tipo l)
- Idonei a camere sterili ISO Classe 5 o superiore
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Yes | |
0.12 mm | |
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc. |
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II | |
Nitrile | |
Gloves | |
Textured fingertips | |
Splash and high puncture resistance |