Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile verde TouchNTuff™ serie 93-300
Conformi con ASTM D 3577, tipo II. I guanti Ansell™ TouchNTuff™ in nitrile verde serie 93-300 sono ideali per l'uso durante la produzione di componenti elettronici e semiconduttori e nei test di laboratorio.
Marca: Ansell™ 93300080
374.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
- Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
- Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
- Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
- Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Sì | |
Medium | |
0.12 mm | |
Per la miscelazione di liquidi, processi di filtrazione, operazioni relative a vaccini iniettabili, ecc. | |
Elevata resistenza agli spruzzi e alla perforazione |
Standard CATEGORIA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II | |
Nitrile | |
Guanti | |
93-300 | |
Punta delle dita testurizzata | |
240 paio | |
93-300 |