Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile verde TouchNTuff™ serie 93-300
Conformi con ASTM D 3577, tipo II. I guanti Ansell™ TouchNTuff™ in nitrile verde serie 93-300 sono ideali per l'uso durante la produzione di componenti elettronici e semiconduttori e nei test di laboratorio.
Marca:  Ansell™ 93-300_7.5-8
Codice prodotto. 15281578
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
  • Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
  • Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
  • Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Yes
Gloves
93-300
Textured fingertips
240 Pairs
93-300
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Nitrile
Nitrile
7.5
0.12 mm
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc.
Splash and high puncture resistance