Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile verde TouchNTuff™ serie 93-300
BIOPHARMA
Conformi con ASTM D 3577, tipo II. I guanti Ansell™ TouchNTuff™ in nitrile verde serie 93-300 sono ideali per l'uso durante la produzione di componenti elettronici e semiconduttori e nei test di laboratorio.
Marca:  Ansell™ 93300100
374.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15284698
  • 577.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
  • Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
  • Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
  • Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
X-Large
0.12 mm
Per la miscelazione di liquidi, processi di filtrazione, operazioni relative a vaccini iniettabili, ecc.
Elevata resistenza agli spruzzi e alla perforazione
Standard CATEGORIA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II
Nitrile
Guanti
93-300
Punta delle dita testurizzata
240 paio
93-300