Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™ Codice prodotto.: 11756733
Aggiungi al carrello
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™
Codice prodotto. 11756733 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
da 7.5 a 8, 8
Click to view available options
Size:
8.5, 9
9.5, 10
da 6.5 a 7, 7
da 7.5 a 8, 8
Codice prodotto. 11756733
Marca: Ansell™ 92605080
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore rispetto ai guanti in lattice naturale e una resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti in neoprene. Resiste a una grande varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile.
  • Contain no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer.
  • Easy donning and strong grip in wet or dry conditions with a unique Thin Nitrile Technology formulation
  • Highly versatile and suitable for many different uses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione DPI di categoria III
Colore Green
Monouso
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Senza talco
Product Type Guanto Touch N Tuff
Size da 7.5 a 8, 8
Stile Bordino salvagoccia
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità Confezione da 100
Resistente a Protezione da spruzzi di sostanze chimiche, grasso e olio
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™ >