Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Pesticides
Identify organophosphate and organochlorine pesticides with high performance, sensitivity and reproducibility.
579.81€ - 932.11€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.25 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
Product Line | TRACE |
Tipo USP | G43 |
Temperatura max | 280/300°C |
Codice del prodotto | Marca | Stationary Phase | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stationary Phase | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10713236
|
Thermo Scientific™
26RC142F |
Trace™ Pesticide III |
675.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10210705
|
Thermo Scientific™
26RC142P |
Trace™ Pesticide IV |
579.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10773586
|
Thermo Scientific™
26RD142F |
Trace™ Pesticide II |
797.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10211635
|
Thermo Scientific™
26RF142F |
Trace™ Pesticide |
932.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Identify organophosphate and organochlorine pesticides with high performance, sensitivity, and reproducibility using the Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Pesticides. These columns are specifically designed and tested to meet the most stringent requirements for the analysis of pesticides and herbicides.
Excellent Quality and Reproducibility:- Low bleed decreases MS contamination
- Innovative design facilitates use at higher temperatures
- Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
- Chlorinated aromatics
- Plant sterols
- Pyrethroids
Specifica
0.25 mm | |
TRACE | |
280/300°C | |
0.25 μm |
0.25 mm | |
G43 | |
Pesticides Analysis | |
30 m |