Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC Columns
Maintains low-bleed even at elevated temperatures. Choose these columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
318.81€ - 1136.47€
Specifica
Stationary Phase | Trace™ TR-FFAP |
---|---|
Tipo USP | G25, G35 |
Temperatura max | 240/250°C |
Polarità | Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10704637
|
Thermo Scientific™
260N130P |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
385.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10240585
|
Thermo Scientific™
260N131P |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10086744
|
Thermo Scientific™
260N142P |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
638.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10784077
|
Thermo Scientific™
260N143P |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
680.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10259864
|
Thermo Scientific™
260N154P |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1078.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10704827
|
Thermo Scientific™
260N213P |
15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10447514
|
Thermo Scientific™
260N225P |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
757.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10714827
|
Thermo Scientific™
260N230P |
50 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
1136.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10189414
|
Thermo Scientific™
260N298P |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
740.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Low-bleed even at elevated temperatures. Chose the Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
Engineered Specifically for FFAP Analysis:
- Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
- Bonded FFAP phase
- Quality tested for acidic compound analysis
- Equivalent to USP G25 and G35
- Excellent Quality and Reproducibility
- Low-bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
- Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
- Acids
- FFAP analysis
- Alcohols
Specifica
Trace™ TR-FFAP | |
G25, G35 | |
240/250°C | |
Polar |