Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC Columns
Use these mid-polarity, thick film columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 260V339P
729.13 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10090253
  • 732.78€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC Columns are mid-polarity, thick film columns.
  • Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
  • Thick films for the analysis of volatile analytes
  • Low-bleed suitable for MS detection
  • Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
  • Volatile Organics
  • Alcohols
  • EPA 502.2, 608 and 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
280/300°C
0.32 mm
Trace™ TR-V1
Alcohol Analysis, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624
30 m
30 m x 0.32 mm x 1.80 μm
0.32 mm
TRACE
G43
1.8 μm
Mid-Polar