Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC Columns
Use these mid-polarity, thick film columns.
636.41€ - 1224.67€
Specifica
Stationary Phase | Trace™ TR-V1 |
---|---|
Tipo USP | G43 |
Temperatura max | 280/300°C |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10030213
|
Thermo Scientific™
260V332P |
30 m | 0.25 mm | 1.4 μm |
697.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10158074
|
Thermo Scientific™
260V333P |
60 m | 0.25 mm | 1.4 μm |
1168.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10090253
|
Thermo Scientific™
260V339P |
30 m | 0.32 mm | 1.8 μm |
732.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10219824
|
Thermo Scientific™
260V341P |
60 m | 0.32 mm | 1.8 μm |
1224.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10111383
|
Thermo Scientific™
260V396P |
30 m | 0.53 mm | 3 μm |
793.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11580974
|
Thermo Scientific™
260V470P |
30 m | 0.53 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10355203
|
Thermo Scientific™
260V495P |
20 m | 0.18 mm | 1 μm |
656.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC Columns are mid-polarity, thick film columns.
- Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
- Thick films for the analysis of volatile analytes
- Low-bleed suitable for MS detection
- Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
- Volatile Organics
- Alcohols
- EPA 502.2, 608 and 624
Specifica
Trace™ TR-V1 | |
G43 | |
280/300°C | |
Mid-Polar |