Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Ultra-Low Temperature USB Datalogging Refrigerator/Freezer Thermometer
Traceable™ Datalogging Thermometer with user-defined time intervals.
219.00€ - 222.00€
Specifica
Tipo Temperature Datalogger
Tipo di display LCD
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
Software Type TraceableLIVE
Visualizza altre specifiche
Includes: Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15560765
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
90013-64
Excursion-Trac, 1 probe
219.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15570765
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
93679-80
Excursion-Trac, 2 probes
222.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Temperature Datalogger
Calibrated
TraceableLIVE
USB
±°
0.01°
-90°C to +105°C
LCD
LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
7 Days
Platinum RTD
°+°+
-130°F to +221°F
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Ultra-Low Temperature USB Datalogging Refrigerator/Freezer Thermometer