Learn More
Fisherbrand™ Mini anemometro/termometro Traceable™
Per la misurazione della velocità del flusso d'aria in cinque valori selezionabili dall'utente: metri al secondo, piedi al secondo, miglia all'ora, chilometri all'ora e nodi. Il mini anemometro/termometro Fisher Scientific Traceable fornisce misurazioni rapidissime con due aggiornamenti delle letture al secondo.
87.15€
Specifica
Tipo | Vane Anemometer |
---|---|
Accuracy | ±1 °C |
Case Material | ABS Plastic |
Tipo di gas | Air |
Certificazione/Conformità | Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11774196
|
Fisherbrand™
90023-27 |
With Battery |
87.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Measures air velocity in five user-selectable values: meters per second, feet per second, miles per hour, kilometers per hour and knots. Fisher Scientific™ Traceable™ Micro-Anemometer/Thermometer provides lightning fast measurements with reading updates twice per second.
Il funzionamento mediante pulsante elimina la necessità di fare riferimento alle direzioni.
- Micro-design ultra compatto
- Mostra il flusso dell’aria massimo e l'indice wind chill misurati in °F e °C
- Robusto alloggiamento in plastica ABS
- Resistente all’acqua e duraturo
- Retroilluminazione elettroluminescente
- Cifre su LCD a contrasto elevato, facili da leggere di 0.375 poll. (9.52 mm)
- Design compatto facile da utilizzare
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Vane Anemometer | |
ABS Plastic | |
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST. | |
Da -20° a +80 °C | |
28.34 g |
±1 °C | |
Air | |
Da -4 ° a 176 °F | |
1 oncia |