Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
Provides low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
Marca:  Thermo Scientific™ 26091-2360
Codice prodotto. 10792147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns provide low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
260/280°C
0.32 mm
G43
0.5 μm
Mid-Polar
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-1301 MS
ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
60 m
0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 60 m Length
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns > 0.5μm film thickness; 0.32mm ID; 60m length