Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Features a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
319.38€ - 1311.30€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
---|---|
Tipo USP | G46 |
Temperatura max | 260/280°C |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10628725
|
Thermo Scientific™
26090-0200 |
10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | N/A | ||||||
10096064
|
Thermo Scientific™
26090-0630 |
60 m | 0.32 mm | 1.5 μm |
1311.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10158084
|
Thermo Scientific™
26090-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | N/A | ||||||
10331015
|
Thermo Scientific™
26090-1310 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
465.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10187844
|
Thermo Scientific™
26090-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
657.54€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10066214
|
Thermo Scientific™
26090-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
706.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10566185
|
Thermo Scientific™
26090-1440 |
30 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
827.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10076214
|
Thermo Scientific™
26090-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1170.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10381205
|
Thermo Scientific™
26090-1550 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1294.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10437524
|
Thermo Scientific™
26090-1560 |
60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | N/A | ||||||
10447524
|
Thermo Scientific™
26090-2110 |
15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10086024
|
Thermo Scientific™
26090-2120 |
15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10330975
|
Thermo Scientific™
26090-2130 |
15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10249614
|
Thermo Scientific™
26090-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
657.54€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10565435
|
Thermo Scientific™
26090-2240 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
701.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10678525
|
Thermo Scientific™
26090-2250 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10016274
|
Thermo Scientific™
26090-2350 |
60 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
1208.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10468294
|
Thermo Scientific™
26090-2360 |
60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10197754
|
Thermo Scientific™
26090-2370 |
60 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10065984
|
Thermo Scientific™
26090-2840 |
15 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10108054
|
Thermo Scientific™
26090-2850 |
15 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10574685
|
Thermo Scientific™
26090-2860 |
15 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10732927
|
Thermo Scientific™
26090-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
657.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10640836
|
Thermo Scientific™
26090-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
706.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10649295
|
Thermo Scientific™
26090-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
788.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10555815
|
Thermo Scientific™
26090-3080 |
60 m | 0.25 mm | 1 μm |
1193.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10752727
|
Thermo Scientific™
26090-3090 |
60 m | 0.32 mm | 1 μm |
1257.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10406764
|
Thermo Scientific™
26090-3100 |
60 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10371545
|
Thermo Scientific™
26090-3340 |
15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | ||||||
10127884
|
Thermo Scientific™
26090-3350 |
30 m | 0.32 mm | 1.5 μm | N/A | ||||||
10321385
|
Thermo Scientific™
26090-3360 |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | ||||||
10310835
|
Thermo Scientific™
26090-3960 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm |
788.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10610836
|
Thermo Scientific™
26090-4080 |
60 m | 0.53 mm | 3 μm | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns feature a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
- Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
- Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low-bleed
- Optimal for confirmation analysis
- Equivalent to USP G46 phase
- Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
Specifica
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
G46 | |
260/280°C | |
Mid-Polar |