Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Use these columns for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26089-2130
Codice prodotto. 10698715
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns are particularly suited for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
  • Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
  • Ideal for confirmational analysis
  • Excellent inertness for active compounds such as pesticides
  • Very low bleed ideal for analysis by GCMS
  • Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
  • Pesticides and herbicides
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
  • Triglycerides
  • Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300/320°C
0.53 mm
G43
0.5 μm
Mid-Polar
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-17 MS
GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
15 m
0.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length