Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.
Marca:  Thermo Scientific™ 26094-1420
646.12 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10016174
  • 649.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300/320°C
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-35 MS
Pharmaceuticals Analysis, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
30 m
0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
0.25 mm
TraceGOLD
G42
0.25 μm
Mid-Polar