Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.
319.38€ - 809.45€
Specifica
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Temperatura max 300/320°C
Polarità Mid-Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10505635
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-1300
15 m 0.25 mm 0.25 μm
414.53€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10534115
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-1310
15 m 0.32 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10016174
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-1420
30 m 0.25 mm 0.25 μm
649.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10167704
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-1430
30 m 0.32 mm 0.25 μm
720.16€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10733877
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2110
15 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10639295
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2120
15 m 0.32 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10545815
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2130
15 m 0.53 mm 0.5 μm
474.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10371115
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2230
30 m 0.25 mm 0.5 μm
676.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10279754
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2240
30 m 0.32 mm 0.5 μm
735.47€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10781957
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2250
30 m 0.53 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10621016
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2840
15 m 0.25 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10219804
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2860
15 m 0.53 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10629675
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2960
30 m 0.25 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10229084
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2970
30 m 0.32 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10713297
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-2980
30 m 0.53 mm 1 μm
809.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10791957
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-3340
15 m 0.53 mm 1.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10534875
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-3360
30 m 0.53 mm 1.5 μm
804.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10381345
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26094-3960
30 m 0.53 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
Specifica
Specifica
TraceGOLD™ TG-35 MS
G42
300/320°C
Mid-Polar
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns