Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC Columns
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, choose the polar PLOT column with essentially no particle release.
530.00€ - 968.54€
Specifica
Stationary Phase TracePLOT™ TG-BOND U
Temperatura max Up to 190°C
Polarità Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10299704
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26007-6000
15 m 0.32 mm
648.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10688715
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26007-6030
30 m 0.32 mm
863.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10128094
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26007-6060
15 m 0.53 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10200245
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26007-6090
30 m 0.53 mm
968.54€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC Columns deliver high performance and unsurpassed stability. The columns use a polar divinylbenzene ethylene glycol/dimethylacrylate phase, and the particles are incorporated into the tubing for essentially no particle release, which helps prevent damage to detection systems.
Applications:
  • Polar and nonpolar compounds
Similar To:
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
Specifica
Specifica
TracePLOT™ TG-BOND U
Up to 190°C
Polar
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC Columns