Learn More
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For grinding and welding-brazing. Adapted to light cutting.
For welding assistants. Adapted to torch soldering and brazing.
Descrizione
Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza.
Specifica
Specifica
Forma | 8-base curve |
Spessore (sistema metrico) | 2.2 mm |
Lens Coating | Scratch-resistant |
Lens Tint | Welding Shade 1.7 |
Product Type | Welding Safety Glasses |
Da utilizzare con (applicazione) | For welding assistants. Adapted to torch soldering and brazing. |
Colore telaio | Black, Grey |
Include | Foam and strap - microfiber pouch |
Valore di trasmittanza | 0.5 |
Monouso | Reusable |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle >