Learn More
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl, 99%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15442766
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15442766
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15442766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56562.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a medical intermediate.
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137019-95-5
Formula molecolare C23H27F3
Molecular Weight (g/mol) 360.464
Numero MDL MFCD09839002
InChI Key PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
PubChem CID 15702087
IUPAC Name 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzene
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Quantità 5 g
Peso formulazione 360.46
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl, 99%, Thermo Scientific™ >