Learn More
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15462066
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15462066
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15462066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55359.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85312-59-0
Formula molecolare C21H24F2
Molecular Weight (g/mol) 314.42
Numero MDL MFCD09838999
InChI Key VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenylVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 612306
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzene
SMILES CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Punto di fusione 66°C to 68°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water.
Peso formulazione 314.42
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoBH020501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl, 97%, Thermo Scientific™ >