Learn More
trans-4-Methoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11461548
trans-4-Methoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11461548
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11461548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13870.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
Solubility
Soluble in ethanol, ethyl acetate and other organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 943-89-5
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00004398
InChI Key AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Methoxycinnamic acid
Punto di fusione 171°C to 175°C
Quantità 10 g
Beilstein 510468
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10137632 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13870.18,A13870.30,A13870.09
Numero di lotto10179420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13870.18,A13870.30,A13870.09
Numero di lotto10034166 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13870.18,A13870.30,A13870.09
Numero di lotto10194202 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13870.18,A13870.30,A13870.09
Numero di lotto10234949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13870.18,A13870.30,A13870.09
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trans-4-Methoxycinnamic acid
Titolo del prodotto
trans-4-Methoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >