Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette
Ideal for liquids when air displacement pipettes won't work. Brand™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipettes handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
284.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Tipo | Pipette |
Temperatura (sistema metrico) operativa | 15°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10483921
|
BRAND™
701858 |
10 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10088520
|
BRAND™
701863 |
20 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10232221
|
BRAND™
701853 |
5 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10478302
|
BRAND™
701868 |
50 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10623782
|
BRAND™
701842 |
1 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10509681
|
BRAND™
701873 |
100 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10008540
|
BRAND™
701878 |
200 μL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- High degree of precision and accuracy
- For the most demanding pipetting operations
- Operates on the positive displacement principle, with piston in direct contact with the aspirated liquid
- Tight-fitting piston always wipes the walls of the tips completely clean, providing reproducible results
- No need to discard tips after each pipetting operation since residual wetting is negligible
- Suitable for media with density up to 13.6g/cm³, viscosity up to 50,000mm2/s, vapor pressure up to 500 mbar
- Working temperature range of 15° to 40°C
- Supplied with performance certificate
Specifica
DIN EN ISO 8655-2 | |
Pipette | |
15°C to 40°C |
Titolo del prodotto
BRAND™ Transferpettor™ Fixed Volume Pipette