Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Tubi per pompe peristaltiche. I tubi in silicone traslucidi Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento sterile di fluidi.
Marca:  Fisherbrand™ 1170-3855
Codice prodotto. 11703855
  • 102.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Translucent silicone tubing
  • FDA compliant (food)
Specifica
Specifica
FDA, BFR and WRAS approved
7 mm
10 mm
1,5 mm
Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids
Sterili
Flessibile
Silicone
5 m
Pompe peristaltiche
°
Semitrasparente
da -40 a 250 °C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido > I.D.: 7mm; O.D.: 10mm; Length: 5m