Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE trasparente con etichetta acqua distillata stampata
Per identificare chiaramente le bottiglie di lavaggio destinate ad essere utilizzate con acqua distillata. Le bottiglie per liquido di lavaggio VITLAB™ in LDPE con la dicitura 'Acqua distillata' sono caratterizzate da una stampa indelebile e multilingue, per garantire la massima chiarezza. Le bottiglie trasparenti in LDPE sono dotate di tappo a vite su un'imboccatura larga o stretta, ed erogatore a spruzzo con puntale di precisione.
Marca: VITLAB™ 133281
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Wash bottles with “Distilled Water” permanently imprinted on the bottle in German, English, French and Spanish to easily identify the contents. Each spray bottle is individually wrapped in a clearly labeled polyethylene bag.- Designed for precise spray control
- Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
- Optimized medium backflow through the continuous spray tube
- Choice of narrow- or wide-mouth bottles
- Narrow-mouth, tapered bottles for easy handling
- Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
- All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
- Constructed of durable, transparent materials
- Durable, easy-to-handle low-density polyethylene (LDPE) bottles
- Polypropylene spray tubes are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Transparent material allows for easy monitoring of remaining volume
Specifica
500 ml | |
LDPE | |
Confezione da 12 | |
Ampio | |
Spruzzetta | |
Polipropilene | |
Vite |
Trasparente | |
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE | |
GL 25 | |
180 mm | |
Acqua distillata | |
74 mm |