Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE trasparente con etichetta acqua distillata stampata
Per identificare chiaramente le bottiglie di lavaggio destinate ad essere utilizzate con acqua distillata. Le bottiglie per liquido di lavaggio VITLAB™ in LDPE con la dicitura 'Acqua distillata' sono caratterizzate da una stampa indelebile e multilingue, per garantire la massima chiarezza. Le bottiglie trasparenti in LDPE sono dotate di tappo a vite su un'imboccatura larga o stretta, ed erogatore a spruzzo con puntale di precisione.
9.55€ - 143.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | LDPE |
Imballaggio | Confezionate singolarmente in sacchetti di PE |
Quantità | Confezione da 12 |
Product Type | Spruzzette |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10446792
|
VITLAB™
133181 |
250 ml | 135 mm | GL 25 |
82.45€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10612601
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 | N/A | ||||
10430872
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 |
101.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15752066
|
VITLAB™
135381 |
1000 ml | 226 mm | GL 63 |
143.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10028610
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 | N/A | ||||
10650493
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 |
114.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Spruzzette con la scritta “acqua distillata” stampata permanentemente in tedesco, inglese, francese e spagnolo per una facile identificazione del contenuto. Ciascuno spruzzatore è confezionato singolarmente in un sacchetto in polietilene con etichettatura chiara.- Progettati per un controllo preciso della spruzzatura
- Punta lavorata finemente per un getto di spruzzatura preciso e un controllo di qualità
- Controflusso del liquido ottimizzato nel tubo di erogazione senza giunzioni
- Scelta tra flaconi con imboccatura stretta o larga
- Profilo rastremato e imboccatura stretta per una facile manipolazione
- Profilo quadrato e imboccatura larga per un riempimento sicuro
- Tutti i flaconi hanno tappi a vite con filettatura GL per un tenuta forte e sicura
- Realizzati in materiali trasparenti e duraturi
- Flaconi in polietilene a bassa densità (LDPE) duraturi e facili da manipolare
- I tubi di erogazione in polipropilene sono autoclavabili a 121 °C per 20 minuti
- Il materiale trasparente consente un facile monitoraggio del volume rimanente
Specifica
Trasparente | |
Confezionate singolarmente in sacchetti di PE | |
Spruzzette | |
Polipropilene |
LDPE | |
Confezione da 12 | |
Acqua distillata | |
Tappo a vite |