Learn More
Deutsch Neumann™ Transparent Polyethylene Tubings
Marca:  Deutsch Neumann™ 3550406
Codice prodotto. 15252229
  • 64.90€ / 100m
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4 mm
Polyethylene
1 mm
Trasparente
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Deutsch Neumann™ Transparent Polyethylene Tubings > I.D.: 4mm