Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
107.00€
Specifica
Product Type | Rack Insert |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | PETG |
Dimensioni (L x P x A) | 13.1 x 14.3 x 5.6 in. |
Quantità | 3 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17926260
![]() |
Fisherbrand™
120961F |
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes |
107.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17956260
![]() |
Fisherbrand™
120962F |
3.5 to 10 mL Blood Tubes and 15/50 mL Conical Tubes |
107.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17916260
![]() |
Fisherbrand™
120960F |
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes |
107.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
- Thermoformed PETG
- Tube Rack Inserts can be used separately
- Lid removes completely for easy cleaning
- Insert deep enough to be filled with ice
Specifica
Rack Insert | |
PETG | |
3 Pk. |
Clear | |
13.1 x 14.3 x 5.6 in. | |
Non-sterile |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts