Learn More
IKA™ Trayster Digital
GREENER_CHOICE
Digital overhead shaker with vertical rotation for smooth but effective mixing with infinitely adjustable speed.
Marca:  IKA™ 0004006000
1025.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13437669
  • 1170.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for biological samples, particularly blood samples.
  • Suitable for separating and mixing processes of powdered and liquid samples in Eppendorf tubes and Greiner tubes up to 50 mL.
  • The easy removable attachments allow simple and quick cleaning of the unit of spilled samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0 to 80 rpm
100/240 V
1 A
50/60 Hz
460 mm
Trayster Digital
1 to 5999 min.
100/240 V, 24 VDC, 50/60Hz, 1A
4°C to 50°C
IP 21 DIN EN 60529
140 mm
1rpm
80%
Titolo del prodotto
IKA™ Trayster Digital > Trayster Digital