Learn More
Fisherbrand™ Becher a tre angoli Codice prodotto.: 11799398
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Becher a tre angoli
Codice prodotto. 11799398
1000 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Codice prodotto. 11799398
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure, mix and pour with ease. Fisherbrand™ Tri-Cornered Beaker has a unique triangular shape with drip-free spouts in each corner for easy pouring. Each beaker is made of clear plastic with easy-to-read molded graduations. Available in a variety of sizes.
  • For use in measuring and mixing commonly used acids, alkalies and solvents
  • Each lab beaker has three notches for drip-free pouring
  • Easy to read graduations in milliliters
  • Constructed of sturdy, transparent polypropylene plastic
  • Stackable and autoclavable
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 91/114 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con i più diffusi acidi, alcali e solventi
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Include Con tre beccucci antigoccia
Quantità Confezione da 100
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Stile Triangolare
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Becher a tre angoli >