Learn More
Tri-n-octylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11448913
Tri-n-octylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11448913
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11448913
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11062.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
Solubility
Soluble in chloroform, toluene and hexane. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-50-2
Formula molecolare C24H51OP
Molecular Weight (g/mol) 386.645
Numero MDL MFCD00002083
InChI Key ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC Name 1-dioctylphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-octylphosphine oxide
Punto di fusione 52°C to 57°C
Densità 0.88
Punti di ebollizione 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 252°C (486°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1796648
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Peso formulazione 386.65
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252893 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/10/2024 Catalog NumberA11062.14,A11062.36,A11062.22
Numero di lotto10251946 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog NumberA11062.14,A11062.36,A11062.22
Numero di lotto10242927 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2022 Catalog NumberA11062.14,A11062.36,A11062.22
Numero di lotto10240264 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2022 Catalog NumberA11062.14,A11062.36,A11062.22
Numero di lotto10239892 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA11062.14,A11062.36,A11062.22
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Tri-n-octylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >