Learn More
Tri-n-octylphosphine, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11342767
Tri-n-octylphosphine, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342767
100 mL
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11342767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15744.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4731-53-7
Formula molecolare C24H51P
Molecular Weight (g/mol) 370.646
Numero MDL MFCD00015298
InChI Key RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
PubChem CID 20851
IUPAC Name trioctylphosphane
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-octylphosphine
Densità 0.831
Punti di ebollizione 240°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 147°C (296°F)
Odore Garlic-like
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 100 mL
Numero UN UN1760
Beilstein 1776995
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 370.65
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241624 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2024 Catalog NumberL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Numero di lotto10207192 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Numero di lotto10196841 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Numero di lotto5003A21R Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Numero di lotto10201172 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Tri-n-octylphosphine, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals >